Learn More
METTLER TOLEDO™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Expert-Serie
Ideal für kritische Proben wie Suspensionen oder Proben mit unbekannter Zusammensetzung. Bei Mettler Toledo pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden mit offenem Diaphragma steht die Bezugselektrode in direktem Kontakt mit dem gemessenen Medium, sodass die Möglichkeit einer Kontamination oder Blockierung eliminiert wird.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51344102
451.25 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19260kg
Beschreibung
Ideal für kritische Proben wie Suspensionen oder Proben mit unbekannter Zusammensetzung.Bei Mettler Toledo pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden mit offenem Diaphragma steht die Bezugselektrode in direktem Kontakt mit dem gemessenen Medium, sodass die Möglichkeit einer Kontamination oder Blockierung eliminiert wird.
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact und tragbaren Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
- Verfügt über eine PEEK-Kunststoffwelle für raue Umgebungen und erfordert keine Wartung
- Intelligent Sensor Management (ISM)-Elektroden, erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Fokus
- Allgemeine Laboranwendungen
- Getränke
- Abwasser
- Suspendierte Feststoffe
- Umwelt
- TRIS-konform
Zubehör und Pflege
- Offenes Diaphragma und nicht nachfüllbar – kein zusätzlicher Elektrolyt erforderlich
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Spezifikation
BNC/RCA IP67 | |
PEEK | |
0 °C bis 100 °C | |
Xerolyt-Polymer | |
Festes Kabel zum Sensor | |
U-Glas | |
NTC 30 Kiloohm | |
0 °C bis 100 °C | |
5,9 ft. | |
1.8 m | |
12 mm |
Offen | |
0 bis 14 | |
Kombinationselektrode, integrierter Temperaturfühler, Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie | |
In rauen Umgebungen, wie z. B. in Außenbereichen mit Prozessoren in der Nähe | |
ARGENTHAL | |
InLab™ Expert Go-ISM | |
32 bis 212 °F | |
4,72 in. | |
120 mm | |
0.47 Zoll |