Learn More
B Braun™ Injekt™ Zweiteilige Einweg-Spritze mit mittigem Luer-Lock
Aus Polypropylen/Polyethylen. Die B. Braun™ Injekt™ Solo Zweiteilige Einweg-Spritze mit mittigem Luer-Lock ist dank ihrer kontrastfarbigen Graduierung optimal ablesbar.
Marke:  B Braun™ 4606710V
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10354641
  • 79.00 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polypropylen/Polyethylen
  • „Grüner Kolben
  • Hochtransparenter Spritzenkörper
  • Schwarze Graduierungen mit starkem Kontrast, nicht verblassende Markierung, ideale Lesbarkeit
  • „Sichere Kolbenrücklaufsperre
  • „Einfaches Ansaugen bis zum Maximalvolumen
  • „Latexfrei/PVC-frei
  • „Silikonöl-frei
  • Einzeln, steril verpackt (in Kisten mit 100 Stück)
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7886-1
Grüner Kolben
Ideal für einfache Injektionen, Impfungen und mehr
Zentrische zweiteilige Spritze mit Luer-Lock-Anschluss
100/Pckg.
Zentrisch, Luer-Lock
Steril
Polyethylen, Polypropylen
Schwarze Graduierung
Ja
Ja
5 bis 6 ml
Ja