Learn More
Miele Professional™ Injektordüse
Alle ansehen Miele Produkte
Click to view available options
Modell:
ID 110
ID 140
ID 160
ID 180
ID 240
ID 90
Dimensions (Dia. x H):
2,5 x 110mm (Durchm. x L)
2,5 x 90 mm (Durchm. x L)
4 x 140mm (Durchm. x L)
4 x 160mm (Durchm. x L)
4 x 180mm (Durchm. x L)
6 x 240 mm (Durchm. x L)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Produkttyp | Injektionsdüse |
| Farbe | Edelstahl |
| Modell | ID 140 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor |
| Enthält | Kunststoffhalterung |
| Dimensions (Dia. x H) | 4 x 140mm (Durchm. x L) |
| Menge | Je 1 |