Learn More
Miele Professional™ Injektordüse
Alle ansehen Miele Produkte
Click to view available options
:
Tiefe:240 mm
Beschreibung
- Für Injektorwagen
- Mit Gewinde, 4 x 140 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor |
| Tiefe (metrisch) | 240 mm |
| Höhe (metrisch) | 223 mm |