Learn More
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC-Einlage
Verwenden Sie die LinerGOLD GC-Einlagen nach Goldstandard für eine gleichbleibend hohe Genauigkeit, Empfindlichkeit und Präzision in Ihrer Gaschromatographie (GC).
Marke: Thermo Scientific™ 453T4905-UI
Beschreibung
Verwenden Sie den Goldstandard für GC-Injektionsanschlusseinsätze. Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC-Anschlusseinsätze bieten dank höherer Inertheit eine verbesserte Präzision und Empfindlichkeit bei der Gaschromatographie (GC). Vorteile dieser Injektionsanschlusseinsätze:
- Erhöhte Genauigkeit und Empfindlichkeit, um den Verlust empfindlicher Verbindungen in der Analyse zu verhindern
- Niedrigere Nachweisgrenzen bei der Analyse aktiver und empfindlicher Verbindungen
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit für verlässlichere Ergebnisse von Einlage zu Einlage
- Gleichbleibend hohe Leistung bei jeder Verwendung
LinerGOLD GC-Injektionsanschlusseinsätze sind so hergestellt und geprüft, dass Sie sicher sein können, dass Sie jedem Einsatz, der auf Ihrem GC-System installiert ist, Vertrauen können.
Spezifikation
LinerGOLD Präzisionseinlage, Quarzwolle | |
105 mm | |
Präzisionseinlage | |
8 mm |
25 | |
Quarzwolle | |
5 mm | |
TRACE Ultra- und TRACE FOCUS-Geräte |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.