Learn More
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC-Einlage
Artikelnummer. 15418010 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,75 mm
1 mm
1mm
1 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5mm
5 mm
Gemischt
Länge (metrisch):
105 mm
105 mm
120 mm
120mm
120 mm
78,5 mm
78,5 mm
Gemischt
Menge:
1
2
5
25
Product Type:
Gerade Direkteinlage
Gerade Einlage für PTV-Injektor
Gerade Einlage für Split-Injektion
Gerade Einlage für Splitless-Injektion
Gerade PTV-Einlage (deaktiviert)
Gerade PTV-Injektionseinlage
Gerade Split/Splitless-Injektionseinlage
Gerade Splitless-Injektionseinlage
Gerade Splitless-Injektionseinlage (Siltek)
Gerader Liner für Split Injektion
Gerader Liner für Split-Injektion
Gerader Split/Splitless-Einsatz
Mini-Lam Split/Splitless-Injektionseinlage
PTV Siltek-Metalleinlage
PTV-Einlage
PTV-Einlage mit Prallplatte
PTV-Einlage mit Sinter-Verkleidung
PTV-Einlage mit drei Prallplatten
PTV-Einlage, Tenax TA
PTV-Einlage, konzentrische Ablenkungen
PTV-Prallplatteneinlage (Siltek)
PTV-Silcosteel-Einlage
Packung mit verschiedenen Einlagen
Präzisionseinlage
Split FocusLiner
Split/Splitless-Einlage
Splitless FocusLiner
Splitless-Einlage
Splitless-Einlage, Doppelverjüngung
Splitless-Einlage, Einzelverjüngung
Splitless-Injektionseinlage mit Doppelkonus
Splitless-Injektionseinlage mit Einzelkonus
Splitless-Injektionspräzisionseinlage
Splitless-Präzisionseinsatz
Verschiedene Split/Splitless Liner, Musterpackung
Zyklo-Einlage mit Doppelkonus
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
25 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15418010
Marke: Thermo Scientific™ 45310032UI
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie die LinerGOLD GC-Einlagen nach Goldstandard für eine gleichbleibend hohe Genauigkeit, Empfindlichkeit und Präzision in Ihrer Gaschromatographie (GC).
Verwenden Sie den Goldstandard für GC-Injektionsanschlusseinsätze. Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC-Anschlusseinsätze bieten dank höherer Inertheit eine verbesserte Präzision und Empfindlichkeit bei der Gaschromatographie (GC). Vorteile dieser Injektionsanschlusseinsätze:
  • Erhöhte Genauigkeit und Empfindlichkeit, um den Verlust empfindlicher Verbindungen in der Analyse zu verhindern
  • Niedrigere Nachweisgrenzen bei der Analyse aktiver und empfindlicher Verbindungen
  • Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit für verlässlichere Ergebnisse von Einlage zu Einlage
  • Gleichbleibend hohe Leistung bei jeder Verwendung
LinerGOLD GC-Injektionsanschlusseinsätze sind so hergestellt und geprüft, dass Sie sicher sein können, dass Sie jedem Einsatz, der auf Ihrem GC-System installiert ist, Vertrauen können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1
Länge (metrisch) 105 mm
Verpackungsmaterial Keine
Product Type Splitless-Einlage
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) TRACE Ultra- und TRACE FOCUS-Geräte
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.