Learn More
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC-Einlage
Artikelnummer. 15237498 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,75 mm
1 mm
1mm
1 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5mm
5 mm
Gemischt
Länge (metrisch):
105 mm
105 mm
120 mm
120mm
120 mm
78,5 mm
78,5 mm
Gemischt
Menge:
1
2
5
25
Product Type:
Gerade Direkteinlage
Gerade Einlage für PTV-Injektor
Gerade Einlage für Split-Injektion
Gerade Einlage für Splitless-Injektion
Gerade PTV-Einlage (deaktiviert)
Gerade PTV-Injektionseinlage
Gerade Split/Splitless-Injektionseinlage
Gerade Splitless-Injektionseinlage
Gerade Splitless-Injektionseinlage (Siltek)
Gerader Liner für Split Injektion
Gerader Liner für Split-Injektion
Gerader Split/Splitless-Einsatz
Mini-Lam Split/Splitless-Injektionseinlage
PTV Siltek-Metalleinlage
PTV-Einlage
PTV-Einlage mit Prallplatte
PTV-Einlage mit Sinter-Verkleidung
PTV-Einlage mit drei Prallplatten
PTV-Einlage, Tenax TA
PTV-Einlage, konzentrische Ablenkungen
PTV-Prallplatteneinlage (Siltek)
PTV-Silcosteel-Einlage
Packung mit verschiedenen Einlagen
Präzisionseinlage
Split FocusLiner
Split/Splitless-Einlage
Splitless FocusLiner
Splitless-Einlage
Splitless-Einlage, Doppelverjüngung
Splitless-Einlage, Einzelverjüngung
Splitless-Injektionseinlage mit Doppelkonus
Splitless-Injektionseinlage mit Einzelkonus
Splitless-Injektionspräzisionseinlage
Splitless-Präzisionseinsatz
Verschiedene Split/Splitless Liner, Musterpackung
Zyklo-Einlage mit Doppelkonus
Unit Size:
1 Stück
2 Stück
25 Stück
5 Stück
Product Code. 15237498
Brand: Thermo Scientific™ 453A2009
Only null left
Add to basket
Add to basket
Verwenden Sie die LinerGOLD GC-Einlagen nach Goldstandard für eine gleichbleibend hohe Genauigkeit, Empfindlichkeit und Präzision in Ihrer Gaschromatographie (GC).
Verwenden Sie den Goldstandard für GC-Injektionsanschlusseinsätze. Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC-Anschlusseinsätze bieten dank höherer Inertheit eine verbesserte Präzision und Empfindlichkeit bei der Gaschromatographie (GC). Vorteile dieser Injektionsanschlusseinsätze:
  • Erhöhte Genauigkeit und Empfindlichkeit, um den Verlust empfindlicher Verbindungen in der Analyse zu verhindern
  • Niedrigere Nachweisgrenzen bei der Analyse aktiver und empfindlicher Verbindungen
  • Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit für verlässlichere Ergebnisse von Einlage zu Einlage
  • Gleichbleibend hohe Leistung bei jeder Verwendung
LinerGOLD GC-Einlagen sind so hergestellt und geprüft, dass Sie sicher sein können, dass Sie jedem Einsatz, der auf Ihrem GC-System installiert ist, vertrauen können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Menge 5
Länge (metrisch) 78,5 mm
Verpackungsmaterial Keine
Product Type Mini-Lam Split/Splitless-Injektionseinlage
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6,3 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) TRACe 1300 Serie SSL-Geräte
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.