Learn More
Thermo Scientific™ Injektionsanschlusseinlagen für Agilent GC-Geräte
Diese Injektionsanschlusseinlagen ermöglichen eine Leistungsoptimierung der Agilent GC-Geräte.
88.59 € - 789.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 78,5 mm |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 6,3 mm |
Auskleidungsmaterial | Hochdeaktiviertes Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Verpackungsmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Verpackungsmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10733667
|
Thermo Scientific™
453A1252 |
Split/Splitless FocusLiner | 4 mm | 6,3 mm | Quarzwolle |
508.53 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10253753
|
Thermo Scientific™
453A1255 |
Split/Splitless FocusLiner | 4 mm | 6,3 mm | Quarzwolle |
152.00 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10239644
|
Thermo Scientific™
453A1262 |
Gerade Einlage für Split-Injektion | 4 mm | 6,3 mm | Quarzwolle |
427.57 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10515435
|
Thermo Scientific™
453A1285 |
Split/Splitless Fast FocusLiner | 2,3 mm | 6,3 mm | Quarzwolle |
134.62 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10533615
|
Thermo Scientific™
453A1295 |
Gerade Einlage für Split-Injektion | 4 mm | 6,3 mm | Keine |
88.59 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10418484
|
Thermo Scientific™
453A1305 |
Split/Splitless-Injektionseinlage mit zurückgesetztem Schwanenhals | 4 mm | 6,3 mm | Quarzwolle |
136.91 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10479614
|
Thermo Scientific™
453A1312 |
Split/Splitless FocusLiner mit Einzelkonus | 4 mm | 6,3 mm | Quarzwolle |
789.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10545435
|
Thermo Scientific™
453A1315 |
Split/Splitless FocusLiner mit Einzelkonus | 4 mm | 6,3 mm | Quarzwolle |
227.00 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10639485
|
Thermo Scientific™
453A1335 |
Gerade Direkteinlage | 1,2 mm | 6,3 mm | Keine |
116.20 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10140893
|
Thermo Scientific™
453A1345 |
Split/Splitless-Injektionseinlage mit Einzelkonus | 4 mm | 6,3 mm | Keine |
134.66 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10555435
|
Thermo Scientific™
453A1355 |
Split/Splitless-Injektionseinlage mit Doppelkonus | 4 mm | 6,3 mm | Keine |
155.32 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10743667
|
Thermo Scientific™
453A1372 |
Split/Splitless Fast FocusLiner mit Einzelkonus | 2,3 mm | 6,3 mm | Quarzwolle | N/A | ||||||
10269594
|
Thermo Scientific™
453A2001 |
Einlage für Einzel-Schwanenhals | 5,2 mm | 6,3 mm | Keine |
226.86 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10107514
|
Thermo Scientific™
453A2002 |
Cyclosplitter-Einlage | 5,2 mm | 6,3 mm | Keine |
299.47 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10609675
|
Thermo Scientific™
453A2003 |
Einlage für Split/Splitless-Injektionen | 5,2 mm | 6,3 mm | Quarzwolle |
118.61 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10415923
|
Thermo Scientific™
453A2265 |
Gerade Einlage für Split-Injektion | 4 mm | 6,3 mm | Quarzwolle |
107.14 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10525625
|
Thermo Scientific™
453A2275 |
Gerade Splitless-Injektionseinlage | 2 mm | 6,3 mm | Quarzwolle |
139.12 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10016064
|
Thermo Scientific™
453A2282 |
Split/Splitless FAST FocusLiner | 2,3 mm | 6,3 mm | Quarzwolle |
576.73 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10279404
|
Thermo Scientific™
453A2292 |
Gerade Split-Injektionseinlage für Agilent Geräte | 4 mm | 6,3 mm | Quarzwolle |
376.92 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10438854
|
Thermo Scientific™
453A2302 |
Split/Splitless-Injektionseinlage mit zurückgesetztem Schwanenhals | 4 mm | 6,3 mm | Quarzwolle | N/A | ||||||
10611216
|
Thermo Scientific™
453A2325 |
Einlage für Splitless-Injektionen mit zurückgesetztem Schwanenhals | 2 mm | 6.3 mm | Keine | N/A | ||||||
10289214
|
Thermo Scientific™
453A2332 |
Gerade Direkteinlage | 1,2 mm | 6,3 mm | Keine | N/A | ||||||
10722137
|
Thermo Scientific™
453A2342 |
Split/Splitless-Injektionseinlage mit Einzelkonus | 4 mm | 6,3 mm | Keine |
554.55 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10732137
|
Thermo Scientific™
453A2352 |
Split/Splitless-Injektionseinlage mit Doppelkonus | 4 mm | 6,3 mm | Keine | N/A | ||||||
10055694
|
Thermo Scientific™
453A2375 |
Split/Splitless Fast FocusLiner mit Einzelkonus | 2,3 mm | 6,3 mm | Keine |
191.79 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16875951
|
Thermo Scientific™
453A2295 |
Split/Splitless-Injektionsanschluss | 4 mm | 6,3 mm | Quarzwolle |
591.83 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Optimieren Sie die Leistung von Agilent™ GC-Systemen mit unseren speziell entwickelten Thermo Scientific™ Injektionsanschlusseinlagen für Agilent Geräte. Diese Injektionseinlagen stellen aufgrund ihrer hohen Deaktivierung und Herstellung unter Einhaltung strikter Toleranzen außergewöhnliche Reproduzierbarkeit sicher.
- Hochdeaktiviertes Borosilikatglas
- Verpackungsmaterial Quarzwolle
- ID x AD x L: 4 x 6,3 x 78,5 mm
Spezifikation
78,5 mm | |
6,3 mm | |
Hochdeaktiviertes Borosilikatglas |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.