Learn More
Thermo Scientific™ Injektionsanschlusseinlagen für Agilent GC-Geräte
Artikelnummer. 16875951 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1,2 mm
2 mm
2 mm
2,3 mm
4 mm
5,2 mm
Verpackungsmaterial:
Keine
Quarzwolle
Product Type:
Cyclosplitter-Einlage
Einlage für Einzel-Schwanenhals
Einlage für Splitless-Injektionen mit zurückgesetztem Schwanenhals
Gerade Direkteinlage
Gerade Einlage für Split-Injektion
Gerade Split-Injektionseinlage für Agilent Geräte
Gerade Splitless-Injektionseinlage
Split/Splitless Fast FocusLiner
Split/Splitless Fast FocusLiner mit Einzelkonus
Split/Splitless FocusLiner
Split/Splitless FocusLiner mit Einzelkonus
Split/Splitless-Einlage
Split/Splitless-Injektionseinlage mit Doppelkonus
Split/Splitless-Injektionseinlage mit Einzelkonus
Split/Splitless-Injektionseinlage mit zurückgesetztem Schwanenhals
Splitless-Injektionseinlage mit Einzelkonus
Menge:
5
25
missing translation for 'unitSize'
25 Stück
5 Stück
Product Code. 16875951
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 453A2295
Only null left
Add to basket
Add to basket
Diese Injektionsanschlusseinlagen ermöglichen eine Leistungsoptimierung der Agilent GC-Geräte.
Optimieren Sie die Leistung von Agilent™ GC-Systemen mit unseren speziell entwickelten Thermo Scientific™ Injektionsanschlusseinlagen für Agilent Geräte. Diese Injektionseinlagen stellen aufgrund ihrer hohen Deaktivierung und Herstellung unter Einhaltung strikter Toleranzen außergewöhnliche Reproduzierbarkeit sicher.
  • Hochdeaktiviertes Borosilikatglas
  • Verpackungsmaterial Quarzwolle
  • ID x AD x L: 4 x 6,3 x 78,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung) Split/Splitless
Menge 25
Länge (metrisch) 78,5 mm
Verpackungsmaterial Quarzwolle
Product Type Splitless-Injektionseinlage mit Einzelkonus
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6,3 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Split/Splitless-Injektionsanschluss
Auskleidungsmaterial Hochdeaktiviertes Borosilikatglas
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.