Learn More
Thermo Scientific™ Injektionsanschlusseinlagen für Agilent GC-Geräte
Artikelnummer. 10743667 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1,2 mm
2 mm
2 mm
2,3 mm
4 mm
5,2 mm
Verpackungsmaterial:
Keine
Quarzwolle
Product Type:
Cyclosplitter-Einlage
Einlage für Einzel-Schwanenhals
Einlage für Splitless-Injektionen mit zurückgesetztem Schwanenhals
Gerade Direkteinlage
Gerade Einlage für Split-Injektion
Gerade Split-Injektionseinlage für Agilent Geräte
Gerade Splitless-Injektionseinlage
Split/Splitless Fast FocusLiner
Split/Splitless Fast FocusLiner mit Einzelkonus
Split/Splitless FocusLiner
Split/Splitless FocusLiner mit Einzelkonus
Split/Splitless-Einlage
Split/Splitless-Injektionseinlage mit Doppelkonus
Split/Splitless-Injektionseinlage mit Einzelkonus
Split/Splitless-Injektionseinlage mit zurückgesetztem Schwanenhals
Splitless-Injektionseinlage mit Einzelkonus
Menge:
5
25
Packungsgröße:
25 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10743667
Marke: Thermo Scientific™ 453A1372
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Injektionsanschlusseinlagen ermöglichen eine Leistungsoptimierung der Agilent GC-Geräte.
Optimieren Sie die Leistung von Agilent™ GC-Systemen mit unseren speziell entwickelten Thermo Scientific™ Injektionsanschlusseinlagen für Agilent Geräte. Diese Injektionseinlagen stellen aufgrund ihrer hohen Deaktivierung und Herstellung unter Einhaltung strikter Toleranzen außergewöhnliche Reproduzierbarkeit sicher.
  • Hochdeaktiviertes Borosilikatglas
  • Verpackungsmaterial Quarzwolle
  • ID x AD x L: 4 x 6,3 x 78,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 453A1372
Menge 25
Länge (metrisch) 78,5 mm
Verpackungsmaterial Quarzwolle
Product Type Split/Splitless Fast FocusLiner mit Einzelkonus
Innendurchmesser (metrisch) 2,3 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6,3 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) GC-Injektionsanschluss
Auskleidungsmaterial Hochdeaktiviertes Borosilikatglas
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.