Learn More
Thermo Scientific™ Injektionsanschlusseinlagen für Agilent GC-Geräte
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Optimieren Sie die Leistung von Agilent™ GC-Systemen mit unseren speziell entwickelten Thermo Scientific™ Injektionsanschlusseinlagen für Agilent Geräte. Diese Injektionseinlagen stellen aufgrund ihrer hohen Deaktivierung und Herstellung unter Einhaltung strikter Toleranzen außergewöhnliche Reproduzierbarkeit sicher.
- Hochdeaktiviertes Borosilikatglas
- Verpackungsmaterial Quarzwolle
- ID × AD × L: 4 × 6,3 × 78,5 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Split |
| Menge | 5 |
| Länge (metrisch) | 78,5 mm |
| Verpackungsmaterial | Quarzwolle |
| Product Type | Split/Splitless-Injektionseinlage mit zurückgesetztem Schwanenhals |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6,3 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC-Injektionsanschluss |
| Auskleidungsmaterial | Hochdeaktiviertes Borosilikatglas |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.