Learn More
Christeyns™ Infraroter Wandspender
Contactless dispenser for the dispensing of soaps or hydroalcoholic solutions.
Marke: Christeyns™ C65059
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dispenses without the need for touch
- Hygenic alternative to traditional dispensers
Spezifikation
Alcohol Dispenser | |
Bottles up to 6.25 in. dia. | |
Freestanding or Wall Mount | |
Top Loading | |
1000 mL |
Weiß | |
Plastic | |
1 | |
Airless Bottle |