missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Influenza B Hemagglutinin Antibody (10A6E9C7), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-06570C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Influenza B Hemagglutinin Monoclonal antibody specifically detects Influenza B Hemagglutinin in Virus samples. It is validated for ELISA, ELISASpezifikation
Influenza B Hemagglutinin | |
Monoclonal | |
DyLight 650 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A purified | |
RUO | |
Virus | |
Purified |
ELISA | |
10A6E9C7 | |
ELISA, Sandwich ELISA | |
B1AG46 | |
This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinantInfluenza B Hemagglutinin (ACA33493.1; Met 1-Ala 555). | |
0.1 mL | |
Primary | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur