Learn More
Kolmi Hopen™ Bartschutz für Industrieanwendungen mit Polybeutel
Click to view available options
Bartschutz für Industrieanwendungen mit Polybeutel; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001; Farbe: Blau; Einweg: Ja; Länge (metrisch): 45 cm; Material: Polypropylen
Beschreibung
- Deckt den unteren Teil des Gesichts ab
- Elastisch für sicheren Sitz
- Kann zur Kontrolle der Umgebung für HACCP-Verfahren und verschiedene Branchen verwendet werden
- Inklusive Bartschutz und Polybeutel
- 8 g/m2 Stoffgewicht
Spezifikation
Spezifikation
Typ | Cleanroom Beard Cover |
Größe | Universal |
Material | Polypropylen |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Ja |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Industrie, Labor |
Verpackungsmenge | 100/Packung |
Länge (metrisch) | 45 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kolmi Hopen™ Bartschutz für Industrieanwendungen mit Polybeutel >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur