Learn More
Indomethacin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15435529
Indomethacin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435529
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15435529
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63255.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Indometacin, CAS-r. 53-86-1, ist ein indolbasierter nichtsteroidaler Entzündungshemmer (NSAID).
Non-selective cyclooxygenase inhibitorIndomethacin acts as an antiinflammatory, antipyretic and analgesic. It serves as an inhibitor cyclooxygenase such as Cox-1 and Cox-2. In addition to this, it is used as a prescription medication in order to reduce fever, stiffness, swelling and pain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Indomethacin is a synthetic NSAID of the indole family that inhibits cyclooxygenase and reduces prostaglandin and pyrogen release
  • Indomethacin may suppress the multi-drug resistant transporter and thereby increase the efficacy of antineoplastics
  • Indomethacin activates phosphatases that inhibit signaling pathways associated with cancer cell migration and proliferation
Applications
  • Indomethacin may be used for the laboratory study of cancer cell proliferation, tumorigenesis and drug interactions
  • Indomethacin may be used for laboratory study of the effect of inhibiting the multi-drug resistance transporter, or for downregulation of survival signaling in cells via survivin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53-86-1
Summenformel C19H16ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 357.79
MDL-Nummer MFCD00057095
InChI-Schlüssel CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
PubChem CID 3715
ChEBI CHEBI:49662
IUPAC-Name 2-[1-(4-Chlorbenzoyl)-5-Methoxy-2-Methylindol-3-yl]Ethansäure
SMILES CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indomethacin
Schmelzpunkt 158°C to 161°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 497341
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,4968
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 357.8
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU21K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog NumberJ63255.06,J63255.03,J63255.14
ChargennummerY18H017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog NumberJ63255.06,J63255.03,J63255.14
ChargennummerX26C032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ63255.06,J63255.03,J63255.14
ChargennummerM13C066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ63255.06,J63255.03,J63255.14
ChargennummerZ11B015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ63255.06,J63255.03,J63255.14
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indomethacin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Indomethacin
Name des Produkts
Indomethacin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >