Learn More
Indol-3-essigsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453194
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
It is applied as plant growth hormone. is an inducer of plant cell elongation and division shown to cause uncontrolled growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pflanzliches Wachstumshormon eingesetzt und ist ein Induktor der Zelllängung und -teilung, der nachweislich unkontrolliertes Wachstum verursacht.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol (50 mg/ml), Methanol, DMSO und Chloroform (sparsam). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Bei -20 °C lagern. Inkompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-51-4
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.19
MDL-Nummer MFCD00005636
InChI-Schlüssel SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a
PubChem CID 802
ChEBI CHEBI:16411
IUPAC-Name 2-(1H-Indol-3-yl)Ethansäure
SMILES OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-3-acetic acid
Schmelzpunkt ∼167°C (decomposition)
Flammpunkt 171°C (339°F)
Menge 25 g
Beilstein 143358
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,4964
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol (50mg/ml),methanol,DMSO,and chloroform (sparingly). Insoluble in water.
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) ≥98%