Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse M1 mit Zertifikat
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Fisherbrand™ Klasse M1 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Klasse M2-Gewichten.
41.00 € - 845.00 €
Spezifikation
Klassifikation M1
Material Edelstahl
Form Zylindrisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15535179
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67894
1 kg
162.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15535159
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67874
20 g
45.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15575139
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67858
1 g
41.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15575159
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67878
50 g
48.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15575179
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67898
2 kg
224.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15595149
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67870
10 g
44.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15595169
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67890
500 g
125.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15595189
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67910
10 kg
845.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15555149
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67866
5 g
42.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15555169
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67886
200 g
62.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15515189
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67902
5 kg
464.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15515169
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67882
100 g
53.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15515149
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67862
2 g
41.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • Gemäß OIML R 111
Spezifikation
Spezifikation
M1
Edelstahl
Zylindrisch