Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse M1 mit Zertifikat
Artikelnummer. 15595189 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 15595189
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Fisherbrand™ Klasse M1 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Klasse M2-Gewichten.
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • Gemäß OIML R 111
Spezifikation
Klassifikation M1
Material Edelstahl
Gewicht (metrisch) 10 kg
Masse 10 kg
Form Zylindrisch