Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse M1
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Fisherbrand™ Klasse M1 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Klasse M2-Gewichten.
16.00 € - 817.00 €
Spezifikation
Klassifikation M1
Material Edelstahl
Form Zylindrisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15565139
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67857
1 g
17.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15565159
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67877
50 g
23.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15565179
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67897
2 kg
204.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15585149
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67869
10 g
20.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15585169
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67889
500 g
99.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15585189
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67909
10 kg
817.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15545149
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67865
5 g
17.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15545169
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67885
200 g
38.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15525179
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67893
1 kg
133.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15525159
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67873
20 g
21.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15505189
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67901
5 kg
438.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15505169
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67881
100 g
31.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15505149
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67861
2 g
16.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
  • Gemäß OIML R 111
Spezifikation
Spezifikation
M1
Edelstahl
Zylindrisch