Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F2
Artikelnummer. 15585139 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 15585139
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit Wägegeräten hoher Genauigkeit (Klasse II). Fisherbrand™ Klasse F2 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind auch für den Einsatz in wichtigen Handelstransaktionen, beispielsweise mit Edelmetallen und Edelsteinen, vorgesehen.
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 2
  • Gewichte für die Überprüfung oder Kalibrierung der Klasse M1 und möglicherweise Klasse M2 Gewichte
  • Gemäß OIML R 111
Spezifikation
Klassifikation F2
Material Edelstahl
Gewicht (metrisch) 2 g
Masse 2 g
Form Zylindrisch