Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F2
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Einheit
Specifications
Specifications
| Klassifikation | F2 |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht (metrisch) | 1 g |
| Masse | 1 g |
| Form | Zylindrisch |