Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F1 mit Zertifikat
Kalibrieren Sie Waagen der Klassen II und III. Fisherbrand™ Klasse F1 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F2-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen vorgesehen.
Marke:  Fisherbrand™ FB67799
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15585079
  • 268.00 € / 1 Einheit
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 1
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • Gemäß OIML R 111
Spezifikation
Spezifikation
F1
500 g
Zylindrisch
Edelstahl
500 g
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F1 mit Zertifikat > 500 g