Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F1
Artikelnummer. 15585049 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
missing translation for 'unitSize'
1 Einheit
Product Code. 15585049
Only null left
Add to basket
Add to basket
Kalibrieren Sie Waagen der Klassen II und III. Fisherbrand™ Klasse F1 zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F2-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen vorgesehen.
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 1
  • Gemäß OIML R 111
Specifications
Klassifikation F1
Material Edelstahl
Gewicht (metrisch) 5 g
Masse 5 g
Form Zylindrisch