Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse E2 mit Zertifikat
Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05760kg
Beschreibung
- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
- Gemäß OIML R 111
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
B2 | |
20 g | |
Zylindrisch |
Edelstahl | |
20 g |