Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse E2 mit Zertifikat
Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.
Marke:  Fisherbrand™ FB67782
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15515069
  • 146.00 € / 1 Einheit
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
  • Gemäß OIML R 111
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
E2
10 g
Zylindrisch
Edelstahl
10 g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse E2 mit Zertifikat > 10 g