Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse E2
Artikelnummer. p-7083554 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 15545049
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
  • Gemäß OIML R 111
Spezifikation
Klassifikation E2
Material Edelstahl
Gewicht (metrisch) 2 kg
Masse 2 kg
Form Zylindrisch