Learn More
Indiumstab, 2.38 mm (0.094 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420580
Click to view available options
Menge:
20 cm
5 x 20 cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium rod
Namenshinweis 2.38mm (0.094 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 x 20 cm
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.33g/cm
Form Stange