Learn More
Indium(III)-oxid, gelbe Stücke, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
122.61 € - 441.20 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1312-43-2 |
---|---|
Summenformel | In2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 277.63 |
MDL-Nummer | MFCD00011060 |
InChI-Schlüssel | PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | diindium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15482277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045460.09 |
10 g |
122.61 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15492277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045460.18 |
50 g |
441.20 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Indium oxide is widely utilized as a n-type semiconductor, which is used in integrated circuits as a resistive element. It finds applications in batteries and as a part of some stain formulations. It is used as thin film coatings in optical, antistatic and infrared reflectors. It is doped with tin oxide and used as transparent conductive coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1312-43-2 | |
277.63 | |
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3] |
In2O3 | |
MFCD00011060 | |
diindium(3+) trioxidandiide |
Spezifikation
Indium(III) oxide | |
1312-43-2 | |
Stücke | |
In2O3 | |
Insoluble in water and soluble in acids. | |
[O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3] | |
277.63 | |
Geruchsneutral |
850° volat. | |
Gelb | |
99.995% (Metals basis) | |
MFCD00011060 | |
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N | |
diindium(3+) trioxidandiide | |
277.64 | |
7.18 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-193-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only