Learn More
Indium(III)-chlorid, wasserfrei, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11339515
Indium(III)-chlorid, wasserfrei, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339515
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11339515
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L18758.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Indium(III) chloride is used in famous organic reactions such as Friedel-Crafts acylation and Diels-Alder reaction as a lewis acid catalyst. It is an efficient catalyst for thioacetalization and its chemoselectivity. It catalyzes the enantioselective ring-opening of meso-aziridines with thiols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Indium(III)-chlorid wird in bekannten organischen Reaktionen wie der Friedel-Crafts-Acylierung und der Diels-Alder-Reaktion als Lewis-Säure-Katalysator eingesetzt. Es ist ein effizienter Katalysator für die Thioacetalisierung und ihre Chemoselektivität. Es katalysiert die enantioselektive Ringöffnung von Meso-Aziridinen mit Thiolen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Tetrahydrofuran. Schwerlöslich in Alkohol und unlöslich in Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln. Im geschmolzenen Zustand kann Indium(III)-chlorid Elektrizität leiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-82-8
Summenformel InCl3
MDL-Nummer MFCD00011058
Spezifikation
Siedepunkt 800°C
Chemischer Name oder Material Indium(III) chloride
Schmelzpunkt 586°C
Namenshinweis anhydrous
Menge 5 g
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,4958
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and tetrahydrofuran. Sparingly soluble in alcohol and insoluble in ether.
Formelmasse 221.18
Reinheit (%) ≥98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.46
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR06K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2024 Catalog NumberL18758.06,L18758.14
ChargennummerZ19I036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2023 Catalog NumberL18758.06,L18758.14
ChargennummerZ19C061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL18758.06,L18758.14
ChargennummerP10E022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL18758.06,L18758.14
ChargennummerH21R018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL18758.06,L18758.14
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indium(III) chloride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Indium chloride
Name des Produkts
Indium(III)-chlorid, wasserfrei, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >