Learn More
Indiumfolie, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Indium foil |
Namenshinweis | 2.0mm (0.08 in.) thick |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 25 x 25 mm |
Reinheit (%) | 99.998% |
Güte | Puratronic™ |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈9.1g/25x25mm |
Form | Folie |