Learn More
Indiumfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11331179
Indiumfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331179
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11331179
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011383.FF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium foil
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) 99.998%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈4.6g/25x25mm
Form Folie
Name des Produkts
Indiumfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >