Learn More
Indiumfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11378817
Indiumfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378817
100 x 100 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11378817
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038371.GH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronicMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium foil
Namenshinweis 0.05mm (0.002 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 x 100 mm
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.23g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ21H033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number038371.FF,038371.GH,038371.FI
ChargennummerR18H010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number038371.FF,038371.GH,038371.FI
ChargennummerU23H038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number038371.FF,038371.GH,038371.FI
ChargennummerF13N20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number038371.FF,038371.GH,038371.FI
ChargennummerB07M22 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number038371.FF,038371.GH,038371.FI
Name des Produkts
Indiumfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >