Learn More
Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Elektrolyt-Reagenzien
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Korrekte und zuverlässige Ergebnisse mit Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Elektrolyt-Reagenzien, die durch direkte Messung in Verbindung mit wartungsfreien Elektroden selbst bei kleinen Probenmengen den Elektrolytstatus wiedergeben.
Indiko™ und Konelab™ Analysengeräte verwenden eine direkte Messmethode, die allgemein als die genaueste ISE-Methode betrachtet wird. Beide Analysensysteme messen Na+, K+ und Cl-. Beim Konelab Gerät ist Li+ als optionales Extra verfügbar und bei Konelab PRIME 30 und 60 zusätzlich Ca2+ und pH-Wert.
- In Analysensysteme mit ISE-Einheit können Elektrolyt-Messungen simultan zu photometrischen Tests durchgeführt werden
- Der Elektrodenblock befindet sich im separaten Dispenserarm.
- Die Elektroden sind gebrauchsfertig: Öffnen Sie einfach die Packung und stecken Sie die Elektrode zum Block zusammen.
Bestellinformationen: Ionisiertes Kalzium, pH und Lithium sind in den USA nicht erhältlich.
Für Indiko und Konelab stehen folgende Anwendungen für Elektrolyte zur Verfügung:
Für Serum-Messungen:
- Kalium
- Natrium
- Chlorid
Bei Konelab nur für Serum-Messungen:
- Ionisiertes Calcium
- pH
- Lithium
Bei Konelab für Urin-Messungen:
- Kalium
- Natrium
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | ISE Kalibrator 4 |
| Nachweisbare Analyten | ISE Kalibrator 4 |
| Probentyp | Plasma, Serum |
| Typ | Reagenz |
| Menge | 2 x 20 mL |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.