Learn More
Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für D-Dimere bis Transferrin im Bereich spezifischer Proteine
Mit Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ systemspezifischen Proteinreagenzien können Sie aus einem spezifischen Proteintestmenü mit über 20 immunturbidimetrischen Methoden auswählen.
Marke: Thermo Scientific™ 981799
Beschreibung
Profitieren Sie von erstklassigen Methoden mit standardisierter Leistungsfähigkeit mit den Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systemen mit D-Dimer bis hin zu Transferrin als spezifische Proteinreagenzien für eine Proteintestauswahl mit über 20 immunturbidimetrischen Methoden. Alle Reagenzien sind gebrauchsfertig und in Volumen optimierten, mit Barcode versehenen Kits verpackt. Sie werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen und optimiert. Das gewährleistet die kontinuierliche Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe und optimale Ergebnisse.
Alle Konelab und Indiko Methoden basieren auf sorgfältig getesteten Applikationen für Systemreagenzien mit Barcode. Alle Methoden werden vorkonfiguriert geliefert, und Kalibratoren und Kontrollen sind in separaten Kits erhältlich. Kits mit CE-Zeichen erfüllen IVDD-Vorgaben.Bestellinformationen: Nicht in den USA erhältlich.
Spezifische Proteinapplikationen für Indiko™ und Konelab™ Analysengeräte:
- Albumin / Mikroalbuminurie
- Präalbumin
- Antistreptolysin O
- Alpha-1-Antitrypsin
- Apolipoprotein A1 und B
- Ceruloplasmin
- Komplement C3 und C4
- C-reaktives Protein
- Cystatin C
- D-Dimer
- Ferritin
- HbA1c
- Haptoglobin
- IgA, G und M
- Lipoprotein(a)
- Myoglobin
- Orosomucoid
- Rheumafaktoren
- Löslicher Transferrin Rezeptor
- Transferrin
Spezifikation
CE-Zeichen | |
Ja | |
Serum | |
5 x 1 ml |
Specitrol High; Kitgröße: 5 x 1 ml | |
Specitrol High | |
Reagenz | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Specitrol High reagent, 5x 1ml
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: tetradonium bromide
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.