Learn More
Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für D-Dimere bis Transferrin im Bereich spezifischer Proteine
Mit Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ systemspezifischen Proteinreagenzien können Sie aus einem spezifischen Proteintestmenü mit über 20 immunturbidimetrischen Methoden auswählen.
Marke: Thermo Scientific™ 981938
Beschreibung
Profitieren Sie von erstklassigen Methoden mit standardisierter Leistungsfähigkeit mit den Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systemen mit D-Dimer bis hin zu Transferrin als spezifische Proteinreagenzien für eine Proteintestauswahl mit über 20 immunturbidimetrischen Methoden. Alle Reagenzien sind gebrauchsfertig und in Volumen optimierten, mit Barcode versehenen Kits verpackt. Sie werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen und optimiert. Das gewährleistet die kontinuierliche Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe und optimale Ergebnisse.
Alle Konelab und Indiko Methoden basieren auf sorgfältig getesteten Applikationen für Systemreagenzien mit Barcode. Alle Methoden werden vorkonfiguriert geliefert, und Kalibratoren und Kontrollen sind in separaten Kits erhältlich. Kits mit CE-Zeichen erfüllen IVDD-Vorgaben.Bestellinformationen: Nicht in den USA erhältlich.
Spezifische Proteinapplikationen für Indiko™ und Konelab™ Analysengeräte:
- Albumin / Mikroalbuminurie
- Präalbumin
- Antistreptolysin O
- Alpha-1-Antitrypsin
- Apolipoprotein A1 und B
- Ceruloplasmin
- Komplement C3 und C4
- C-reaktives Protein
- Cystatin C
- D-Dimer
- Ferritin
- HbA1c
- Haptoglobin
- IgA, G und M
- Lipoprotein(a)
- Myoglobin
- Orosomucoid
- Rheumafaktoren
- Löslicher Transferrin Rezeptor
- Transferrin
Spezifikation
CE-Zeichen | |
Ja | |
Serum | |
2 x 3 ml |
IgM; Kitgröße: 2 x 3 ml Antiserum | |
IgM | |
Reagenz | |
Flüssig |