missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Indiko™ Und Konelab™ System Reagenzien für die klinische Chemie, saure Phosphatase bis Kreatinin

Artikelnummer. p-4527895 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
4 x 5 ml
20 x 4 ml
4 x 24 ml
4 x 25 ml
4 x 60 ml
5 x 10 ml
6 x 24 ml
6 x 60 ml
7 x 50 ml
8 x 20 ml
8 x 20 ml
10 x 20 ml
12 x 20 ml
Nachweisbare Analyten:
ALT/GPT
AST/GOT
Albumin
Alkalische Phosphatase
Amylase
Bilirubin, konjugiert
Calcium
Direkt-Bilirubin
Gesamt-Bilirubin
HDL Cholesterol
Hydrogencarbonate
Kreatinin
LDL-Cholesterin
Pyridoxal Phosphate Pyridoxalphosphat
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Stück
160 Milliliter
80 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10019124

Marke: Thermo Scientific™ 981358

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Standardisieren Sie Ihre Prozesse mit den erstklassigen Methoden von Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systemen für die klinische Chemie.

Sorgen Sie für die komplette Standardisierung von Verfahren mit Reagenzien für die klinische Chemie des Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systems, das erstklassige Methodologien bietet, darunter mehr als 30 sorgfältig ausgewählte Methoden. Alle Reagenzien sind gebrauchsfertig und in Volumen optimierten, mit Barcode versehenen Kits verpackt. Strenge Qualitätskontrollen und kontinuierliche Optimierungen gewährleisten kontinuierliche Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe und optimale Ergebnisse.

  • Indiko™ und Konelab™ Anwendungen nutzen sorgfältig ausgewählte Methoden gemäß IFCC sowie weiterer weit verbreiteter Empfehlungen.
  • Die hochentwickelten Indiko und Konelab Analysensysteme sind bewährte Systeme für die Routine klinischer Chemie, ISEs, spezifischer Proteine, TDMs und DATs.
  • Kits mit CE-Zeichen erfüllen IVDD-Vorgaben
  • Klinisch-chemische Methoden werden mit entsprechenden Multi-Kalibratoren und Kontrollen angeboten, die eine Rückverfolgbarkeit auf internationale Referenzmaterialien gewährleisten
Bestellinformationen: Nicht verfügbar in den USA, mit Ausnahme von Glucose-Hexokinase.

Klinisch-chemische Applikationen für Indiko und Konelab Analysengeräte:
  • Saure Phosphatase
  • Albumin
  • ALP
  • ALT
  • Amylase
  • AST
  • Bilirubin direkt und gesamt
  • Calcium
  • Cholesterin
  • HDL und LDL Cholesterol
  • Cholinesterase
  • CO2
  • Creatinkinase
  • CK-MB
  • Kreatinin
  • Gamma-GT
  • Glukose
  • alpha-HBDH
  • Eisen
  • LDH
  • Lipase
  • Magnesium
  • Phosphor
  • Gesamt-Protein
  • Triglyceride
  • U/CSF Protein
  • Harnstoff
  • Harnsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Nachweisbare Analyten Albumin
Probentyp Serum
Typ Reagenz
Menge 6 x 60 ml
Form Flüssig
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.