missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System CK und CK-MB Reagenzien
Standard Methoden für System CK und CK-MB Reagenzien auf Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™Systemen.
229.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen |
---|---|
CE-Zeichen | Ja |
Probentyp | Serum |
Typ | Reagenz |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Nachweisbare Analyten | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Nachweisbare Analyten | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15259667
|
Thermo Scientific™
981828 |
CK | 2 x 65 ml |
229.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Standard Methoden für System CK und CK-MB Reagenzien auf Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™Systemen, die über 30 sorgfältig ausgewählte Methoden bieten. Alle Reagenzien sind gebrauchsfertig und in Volumen-optimierten, mit Barcode versehenen Kits verpackt. Unsere Reagenzien werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen und optimiert. Das gewährleistet eine kontinierliche Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe und optimale Ergebnisse.
Indiko™ und Konelab™Applikationen nutzen sorgfältig ausgewählte Methoden gemäß IFCC- sowie weitere ebenfalls weit verbreitete Methoden. Klinisch-chemische Methoden werden mit entsprechenden Multi-Kalibratoren und Kontrollen angeboten mit Rückverfolgbarkeit auf internationale Referenzmaterialien.Bestellinformationen: Nicht verfügbar in den USA, mit Ausnahme von Glucose-Hexokinase.
Spezifikation
CE-Zeichen | |
Serum | |
Flüssig |
Ja | |
Reagenz |