Learn More
Fisherbrand™ Indigo 4.0 Nitril-Einmalhandschuhe
Artikelnummer. p-200008766 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
200 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17999970 Extraklein 200 Stück
17909980 Klein 200 Stück
17929980 Mittel 200 Stück
17939980 Groß 200 Stück
17919980 Extragroß 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17999970
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Indigo-Nitrilhandschuhe sind ideal für Ihre routinemäßige Laborarbeit und sind mit strukturierten Fingerspitzen versehen, um einen festen Griff zu gewährleisten.
  • Unsterile, nicht gepuderte Handschuhe bieten einen hohen Schutz für eine große Zahl von Anwendungen und für den allgemeinen Gebrauch
  • Strukturierte Fingerspitzen sorgen für guten Griffigkeit
  • Ein Schutzhandschuhe vom Typ B hilft Ihnen, sicher zu arbeiten und sorgt für einen guten gesundheitlichen Schutz
  • PSA-Kategorie III
  • Beidseitig tragbar
  • Strukturierte Fingerspitzen für sichere Handhabung
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PSA-Kategorie III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Typ B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4
Chlorinated Nein
Accelerator Free Nein
Anwendungen Labor, Industrie
AQL 1.5
Farbe Indigo
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 3,5 bis 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,09 bis 0,16 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,4 bis 3,5 in.
Palm Thickness (Metric) 0,06 bis 0,09 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Extraklein
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 2,4 bis 3,5 in.
Dicke (metrisch) 0,06 bis 0,09 mm
FDA 510 (k) Ja
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Länge (angloamerikanisch) 9,4 in.
Länge (metrisch) 240 mm