Learn More
Inconel™ 600 Gaze, 20 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.41 mm (0.016 Zoll), Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046510.GT
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Inconel™ 600 gauze | |
Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt% | |
150 x 150 mm | |
Drahtgewebe |
20 mesh woven from 0.41mm (0.016 in.) dia. wire | |
MFCD01741927 | |
20 Mesh |