Learn More
Inconel™ 600 Gaze, 20 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.41 mm (0.016 Zoll), Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 046510.FL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15417235
  • 19.20 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Inconel™ 600 gauze
Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt%
75 x 75 mm
Drahtgewebe
20 mesh woven from 0.41mm (0.016 in.) dia. wire
MFCD01741927
20 Mesh
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation