Learn More
Ohaus™ Nadeldrucker
Vereint hohe Leistung und Funktionsvielfalt und gewährleistet so die für OHAUS typische Qualität und Haltbarkeit bei einem tragbaren Drucker. Die anwenderfreundlichen und einfach einzurichtenden Ohaus™ Nadeldrucker zeichnen sich durch erweiterte Funktionen sowie ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis aus.
Marke:  Ohaus™ 30064202
716.61 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13445129
  • 759.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Ideal für den Einsatz in Verbindung mit OHAUS Waagen in Labor-, Industrie- und Schulungsanwendungen, um eine genaue Dokumentation der Wägeergebnisse zu gewährleisten.
  • Wechselstromadapter im Lieferumfang enthalten
  • RS233 Kommunikation
  • ABS-Gehäuse
  • Statusanzeige, 40 Zeichen pro Zeile, kompatibel mit Endlos-Etikettenpapier, Durchführung von Null- und Tara-Vorgängen direkt vom Drucker aus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
180 x 106 x 88 mm
88 mm
Nadeldrucker
1,6 mm
Je 1
Name des Produkts
Ohaus™ Nadeldrucker > Abmessungen: 180 x 106 x 88 mm