Learn More
STEMCELL Technologies ImmunoCult™ Human CD3/CD28/CD2 T Cell Activator
Artikelnummer. p-7217612
Encompass
Click to view available options
Menge:
2 mL
5 × 2 ml
Artikelnummer. 15585273
Marke: STEMCELL Technologies 10970
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Human T cell activation and expansion reagent
  • Achieve robust activation and expansion of T cells in the absence of magnetic beads, feeder cells, or antigens
  • This product's gentle activation stimulus ensures a high viability of activated T cells, which can be further expanded in ImmunoCult™-XF T Cell Expansion Medium (Catalog #10981) or other media for culturing human T cells
  • ImmunoCult™ Human CD3/CD28/CD2 T Cell Activator consists of soluble tetrameric antibody complexes that bind to and cross-link CD3, CD28, and CD2 cell surface ligands, thereby providing the required primary and co-stimulatory signals for T cell activation
  • This product is designed for cell therapy research applications, but may be qualified for use as an ancillary material (AM) following the framework outlined in USP<1043>
  • Contact STEMCELL Technologies to learn how we can work with you to qualify this reagent as an AM under an approved investigational new drug (IND) or clinical trial application (CTA)
Spezifikation
Zelltyp T Cells, T Cells, CD4+, T Cells, CD8+
Zur Verwendung mit (Anwendung) Activation, Cell Culture, Expansion
Menge 2 mL
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.