Learn More
Thermo Scientific™ Transparente Immuno Standardmodule
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10738091
Click to view available options
Oberflächenbehandlung:
Enhanced Binding
Hydrophil
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
MediSorp
MultiSorp
Polystyrol
Arbeitsvolumen (metrisch):
250 μl
330 μl
350 μl
Wellform:
Geschwungene Kanten, flacher Boden (C-gut)
Rund
Runder, flacher Boden (F-Well)
Wellformat:
C8
F12
F16 (2 x 8 Wells)
F8
Gehäuse C12
Gehäuse C8
Gehäuse F12
Gehäuse F8
Gehäuse U16
Gehäuse U8
Packungsgröße:
100 Stück
120 Stück
320 Stück
50 Stück
60 Stück
640 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 10738091
Marke: Thermo Scientific™ 469922
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Transparente Immuno Standardmodule enthalten Nunc™, Immulon™ und Mikrotiter™ Modulplatten, die für ELISA-Techniken konzipiert und für Standard-Laborausstattung geeignet sind.
Verwenden Sie für Applikationen, die Well-zu-Well-Reproduzierbarkeit erfordern, die transparenten Thermo Scientific™ Immuno Standardmodule mit Nunc™, Immulon™ und Microtiter™ Modulplatten, die für ELISA-Verfahren entwickelt wurden. Diese für Standardausrüstungen gefertigten Module ermöglichen Flexibilität bei der Verwendung von Komponenten mit kleinen Probenmengen. Sie zeichnen sich durch branchenführende Qualitätsstandards aus und sind zertifiziert.
Thermo Scientific Standardmodule sind Streifenplatten mit Festmodulen, die einfach in den Rahmen eingesetzt und daraus entfernt werden können. Dies verbessert die Verwendung der Platte mit kleineren Probenmengen.
  • Verschiedene Streifenformate: Streifen mit 8, 12 oder 16 Wells (zwei Reihen mit je 8 Wells)
  • Verschiedene Well-Formen: flacher Boden, C-Boden (abgerundete Ränder), U-Boden, StarWells (Wells mit Lamellen für größere Oberfläche und bessere Leistungsfähigkeit)
  • Verschiedene Oberflächen für optimales Assay-Leistungsverhalten
  • Module verbleiben beim Umdrehen im Rahmen
  • Stapelbarer Rahmen mit Markierung für Deckelausrichtung
  • Polystyrol-Wells im Polyethylen-Rahmen
  • Ext. Abm.: 128 × 86 mm
verschiedene Oberflächentypen
  • PolySorp™, Immulon 1B und Universalbindung (UB) für die Adsorption hydrophober Moleküle
  • Medisorp™ und Immulon 2HB sind leicht hydrophil und binden eine breite Palette von Biomolekülen
  • MaxiSorp™, Immulon 4 HBX und Enhanced Binding (EB) sind hydrophil und ideal für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet
  • MultiSorp™ ist stark hydrophil und eignet sich gut für Glykane und wasserlösliche Proteine.
Bestellinformationen:
Freistehende Module Kat.- Nr. 95029440 und 464394 sind zertifiziert. Rahmen und Module sind separat erhältlich. Klebefolie und Streifenkappen sind erhältlich. Farbcodierte Module auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
Zertifizierungen
In der Tabelle angegebene Produkte sind zertifiziert für: Adsorption von IgG, CV von <5 % zwischen Wells, alle Ergebnisse +/-10 % vom Mittelwert, und Hintergrund aller Wells +/-0.005 Absorptionseinheiten vom Mittelwert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
BreakApart Nein
Bindungseigenschaft Hydrophob
Zertifiziert No
Format Streifenplatte
Deckel Ohne Deckel
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Array 2 x 8
Verpackung Innenpackungen mit je 80
Farbe Durchsichtig
Produkttyp ohne Rahmen
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 400 μl
Anzahl Wells 16
Arbeitsvolumen (metrisch) 350 μl
Oberflächenbehandlung Polystyrol
Wellform Runder, flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 320
Anzahl pro Packung 80
Plattenblockierung Keine
Menge 480/Karton
Zielmolekül Lipide
Wellformat F16 (2 x 8 Wells)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.