Learn More
Thermo Scientific™ Transparente Immuno Standardmodule
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10497305
Click to view available options
Oberflächenbehandlung:
Enhanced Binding
Hydrophil
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
MediSorp
MultiSorp
Polystyrol
Arbeitsvolumen (metrisch):
250 μl
330 μl
350 μl
Wellform:
Geschwungene Kanten, flacher Boden (C-gut)
Rund
Runder, flacher Boden (F-Well)
Wellformat:
C8
F12
F16 (2 x 8 Wells)
F8
Gehäuse C12
Gehäuse C8
Gehäuse F12
Gehäuse F8
Gehäuse U16
Gehäuse U8
Packungsgröße:
100 Stück
120 Stück
320 Stück
50 Stück
60 Stück
640 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 10497305
Marke: Thermo Scientific™ 6301
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Transparente Immuno Standardmodule enthalten Nunc™, Immulon™ und Mikrotiter™ Modulplatten, die für ELISA-Techniken konzipiert und für Standard-Laborausstattung geeignet sind.
Verwenden Sie für Applikationen, die Well-zu-Well-Reproduzierbarkeit erfordern, die transparenten Thermo Scientific™ Immuno Standardmodule mit Nunc™, Immulon™ und Microtiter™ Modulplatten, die für ELISA-Verfahren entwickelt wurden. Diese für Standardausrüstungen gefertigten Module ermöglichen Flexibilität bei der Verwendung von Komponenten mit kleinen Probenmengen. Sie zeichnen sich durch branchenführende Qualitätsstandards aus und sind zertifiziert.
Eigenschaften:
  • Verschiedene Streifenformate: 8-, 12- oder 16-Well Streifen (zwei Reihen mit je 8 Wells)
  • Verschiedene Well-Formen: flacher Boden, C-Boden (abgerundete Ränder), U-Boden, StarWells (Wells mit Lamellen für größere Oberfläche und bessere Leistungsfähigkeit)
  • Verschiedene Oberflächen für optimales Assay-Leistungsverhalten
  • Die Module verbleiben beim Umdrehen im Rahmen.
  • Stapelbarer Rahmen mit Markierung für Deckelausrichtung
  • Polystyrol-Wells im Polyethylen-Rahmen
  • Ext. Abm.: 128 × 86mm
Auswahl der Oberfläche:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™, Immulon™ 1B und Universalbindung (UB) dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
  • Thermo Scientific™ Medisorp™ und Immulon 2HB sind leicht hydrophil und binden eine breite Palette an Biomolekülen.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™, Immulon 4 HBX und Enhanced Binding (EB) sind hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
  • Thermo Scientific™ MultiSorp™ ist hochgradig hydrophil und eignet sich gut für Glykane und wasserlösliche Proteine.
Bestellinformationen:
Die Module sind freistehend. Kat.- Nr. 95029440 und 464394 sind zertifiziert. Rahmen und Module sind separat erhältlich. Klebefolie und Streifenkappen sind erhältlich. Farbcodierte Module auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
Zertifizierungen
In der Tabelle angegebene Produkte sind zertifiziert für: Adsorption von IgG, CV von <5 % zwischen Wells, alle Ergebnisse +/-10 % vom Mittelwert, und Hintergrund aller Wells +/-0.005 Absorptionseinheiten vom Mittelwert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
BreakApart Abbrechbare Streifen
Bindungseigenschaft Hydrophob
Zertifiziert No
Format Streifenplatte
Deckel Ohne Deckel
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Array 1 x 12
Verpackung 320 Packungen, 320 Kartons
Farbe Durchsichtig
Produkttyp Mikrotiterplattenstreifen
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 380 μl
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 330 μl
Oberflächenbehandlung Immulon 1 B
Wellform Runder, flacher Boden (F-Well)
Plattenblockierung Keine
Zielmolekül Lipide
Wellformat Gehäuse F12
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.