Learn More
Thermo Scientific™ Transparente Immuno Standardmodule
Artikelnummer. 10396231
Click to view available options
Oberflächenbehandlung:
Enhanced Binding
Hydrophil
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
MediSorp
MultiSorp
Polystyrol
Arbeitsvolumen (metrisch):
250 μl
330 μl
350 μl
Wellform:
Geschwungene Kanten, flacher Boden (C-gut)
Rund
Runder, flacher Boden (F-Well)
Wellformat:
C8
F12
F16 (2 x 8 Wells)
F8
Gehäuse C12
Gehäuse C8
Gehäuse F12
Gehäuse F8
Gehäuse U16
Gehäuse U8
Packungsgröße:
100 Stück
120 Stück
320 Stück
50 Stück
60 Stück
640 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 10396231
Marke: Thermo Scientific™ 475086
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Transparente Immuno Standardmodule enthalten Nunc™, Immulon™ und Mikrotiter™ Modulplatten, die für ELISA-Techniken konzipiert und für Standard-Laborausstattung geeignet sind.
Verwenden Sie für Applikationen, die Well-zu-Well-Reproduzierbarkeit erfordern, die transparenten Thermo Scientific™ Immuno Standardmodule mit Nunc™, Immulon™ und Microtiter™ Modulplatten, die für ELISA-Verfahren entwickelt wurden. Diese für Standardausrüstungen gefertigten Module ermöglichen Flexibilität bei der Verwendung von Komponenten mit kleinen Probenmengen. Sie zeichnen sich durch branchenführende Qualitätsstandards aus und sind zertifiziert.
Thermo Scientific Standardmodule sind Streifenplatten mit Festmodulen, die einfach in den Rahmen eingesetzt und daraus entfernt werden können. Dies verbessert die Verwendung der Platte mit kleineren Probenmengen.
  • Verschiedene Streifenformate: Streifen mit 8, 12 oder 16 Wells (zwei Reihen mit je 8 Wells)
  • Verschiedene Well-Formen: flacher Boden, C-Boden (abgerundete Ränder), U-Boden, StarWells (Wells mit Lamellen für größere Oberfläche und bessere Leistungsfähigkeit)
  • Verschiedene Oberflächen für optimales Assay-Leistungsverhalten
  • Module verbleiben beim Umdrehen im Rahmen
  • Stapelbarer Rahmen mit Markierung für Deckelausrichtung
  • Polystyrol-Wells im Polyethylen-Rahmen
  • Ext. Abm.: 128 × 86 mm
verschiedene Oberflächentypen
  • PolySorp™, Immulon 1B und Universalbindung (UB) für die Adsorption hydrophober Moleküle
  • Medisorp™ und Immulon 2HB sind leicht hydrophil und binden eine breite Palette von Biomolekülen
  • MaxiSorp™, Immulon 4 HBX und Enhanced Binding (EB) sind hydrophil und ideal für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet
  • MultiSorp™ ist stark hydrophil und eignet sich gut für Glykane und wasserlösliche Proteine.
Bestellinformationen:
Freistehende Module Kat.- Nr. 95029440 und 464394 sind zertifiziert. Rahmen und Module sind separat erhältlich. Klebefolie und Streifenkappen sind erhältlich. Farbcodierte Module auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
Zertifizierungen
In der Tabelle angegebene Produkte sind zertifiziert für: Adsorption von IgG, CV von <5 % zwischen Wells, alle Ergebnisse +/-10 % vom Mittelwert, und Hintergrund aller Wells +/-0.005 Absorptionseinheiten vom Mittelwert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
BreakApart Nein
Bindungseigenschaft Hydrophob
Zertifiziert No
Format Standard
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Array 8 x 12
Verpackung 60 Kartons
Farbe Durchsichtig
Produkttyp Mikrotiterplattenstreifen
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 250 μl
Oberflächenbehandlung Polystyrol
Wellform Rund
Anzahl pro Karton 60
Anzahl pro Packung 10
Plattenblockierung Keine
Menge 60/Karton
Zielmolekül Lipide
Wellformat Gehäuse U8
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.