Learn More
Thermo Scientific™ Transparente Immuno Standardmodule
Beskrivning
Verwenden Sie für Applikationen, die Well-zu-Well-Reproduzierbarkeit erfordern, die transparenten Thermo Scientific™ Immuno Standardmodule mit Nunc™, Immulon™ und Microtiter™ Modulplatten, die für ELISA-Verfahren entwickelt wurden. Diese für Standardausrüstungen gefertigten Module ermöglichen Flexibilität bei der Verwendung von Komponenten mit kleinen Probenmengen. Sie zeichnen sich durch branchenführende Qualitätsstandards aus und sind zertifiziert.
--Erhältlich mit MaxiSorp-, PolySorp-, MediSorp- und MultiSorp-Oberfläche
--Alphanumerisches Orientierungssystem
--Standardformat 128/86mm
--Ausgezeichnete optische Qualität
--Vier Bodentypen: flach (F), rund (U), flach mit gerundeten Ecken (C) oder StarWell (mit diesen Modulen kann die Inkubationszeit um 50% reduziert oder die Sensitivität um den gleichen Wert erhöht werden)
--Rahmen und Module einzeln erhältlich
--Module bleiben beim Ausklopfen im Rahmen
--Zertifikat für Bindungshomogenität
--Freistehende Module
--Module mit farblicher Markierung auf Anfrage erhältlich
Typ: C8 StarWell
Oberfläche: PolySorp
Oberfläche/Well: 3,0cm2
Volumen/Well: 380μL
Arbeitsvol./Well: 250μL
Packung: Rahmen
Certifikat
In der Tabelle angegebene Produkte sind zertifiziert für: Adsorption von IgG, CV von <5 % zwischen Wells, alle Ergebnisse +/-10 % vom Mittelwert, und Hintergrund aller Wells +/-0.005 Absorptionseinheiten vom Mittelwert.
Specifikationer
Specifikationer
| BreakApart | No |
| Bindungseigenschaft | Hydrophob |
| Zertifiziert | No |
| Format | Standard |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
| Array | 8 x 12 |
| Verpackung | 60 Kartons |
| Bindungsart | Adsorption |
| Farbe | Clear |
| Produkttyp | Rahmen |
| Show More |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.