Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Breakable Module, Weiß und Schwarz
Thermo Scientific™ Breakable Module für Fluoreszenz- und Lumineszenzassays sind einfach anwendbar und gewährleisten, dass jedes Well sicher an seinem Platz bleibt.
Marke: Thermo Scientific™ 463201
369.18 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Breakable Module für Fluoreszenz- und Lumineszenzassays sind einfach anwendbar und gewährleisten, dass jedes Well sicher an seinem Platz bleibt.
Thermo Scientific Nunc Immuno Module bieten außergewöhnlich zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse von Charge zu Charge sowie von Well zu Well, erfüllen branchenführende Qualitätsstandards und sind zertifiziert.
Eigenschaften:
- Hochwertige Polysterol-Wells
- Auswahl zwischen zwei passiven Oberflächen zur Optimierung von Assays
- C8-Streifen bieten Flexibilität hinsichtlich Probengröße und optimaler Spülleistung
- Einfache Handhabung; einzelnes Well wird ebenso gut gehalten wie Streifen
- Kompatibel mit gängigen Instrumenten
Auswahl der Oberfläche:
- Thermo Scientific™ PolySorp™ und Universalbindung (UB) dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ ist hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
Weiß:
- Lichtundurchlässige und reflektierende Oberfläche
- Geringer Crosstalk und minimaler Hintergrund
Schwarz:
- Lichtundurchlässige und lichtabsorbierende Oberfläche
- Minimaler Crosstalk und minimales Streulicht
Hinweis:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Spezifikation
Abbrechbare Streifen | |
Ja | |
Ohne Deckel | |
8 x 12 | |
Adsorption | |
Mikrotiterplattenstreifen | |
350 μl | |
250 μl | |
Rund | |
60 | |
Keine |
Hydrophil | |
Streifenplatte | |
Chemilumineszenz | |
10 Packungen, 60 Kartons | |
Weiß | |
Polystyrol | |
96 | |
MaxiSorp | |
Lumineszenz | |
10 | |
Antikörper (Glykoproteine) |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.