Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Breakable Module, Weiß und Schwarz
Thermo Scientific™ Breakable Module für Fluoreszenz- und Lumineszenzassays sind einfach anwendbar und gewährleisten, dass jedes Well sicher an seinem Platz bleibt.
Marke: Thermo Scientific™ 95029800
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.08000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Breakable Module für Fluoreszenz- und Lumineszenzassays sind einfach anwendbar und gewährleisten, dass jedes Well sicher an seinem Platz bleibt.
Thermo Scientific Nunc Immuno Module bieten außergewöhnlich zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse von Charge zu Charge sowie von Well zu Well, erfüllen branchenführende Qualitätsstandards und sind zertifiziert.
Die weißen und schwarzen Immuno Breakable Module sind speziell auf fluorometrische und luminometrische Immunoassays ausgelegt.? Das Design bietet fehlerfreie Flexibilität; jedes Well rastet im Rahmen ein und behält die selbe Höhe bei und sorgt so für genauestes Ablesen und effizientes Waschen.- Qualitativ hochwertige Polystyrol-Wells Zwei verschiedene passive Oberflächentypen zur Optimierung des Assays C8-Streifen bieten Flexibilität bei der Probengröße und optimale Waschleistung Einfach anwendbar; Einzelwell genauso einfach zu halten wie Streifen Kompatibel mit gängigen Instrumenten
- PolySorp™ und Universelle Bindung (UB) für die Adsorption hydrophober Moleküle
- MaxiSorp™ sind hydrophil und ideal für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet
- Weiße undurchsichtige und reflektierende Oberfläche Kaum Streuung und minimaler Hintergrund
- Schwarze undurchsichtige und licht-adsorbierende Oberfläche Minimale Streuung und Rückstreulicht
Spezifikation
Hydrophobic | |
Strip Plate | |
8 x 12 | |
schwarz | |
Polystyrol | |
350 μ | |
Flat Bottom (F-well) | |
50 | |
None |
No | |
Fluorescence | |
50 Boxes | |
Microplate Strip | |
96 | |
Universal Binding | |
Fluoreszenz | |
50 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.