Learn More
Merck Immobilon-P PVDF-Membranen, 0,45 μm
Immobilon Transfermembranen bieten den Komfort von vorgeschnittenen Blechen mit der Flexibilität von Membranrollen
Marke: Merck IPVH00005
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kompatible Färbungen: Coomassie Brillantblau, Amido Schwarz, India Ink, Ponceau-S rot, Colloidal-Gold, CPTS, Toluidin Blau, Transillumination, Sypro™ Ruby
Spezifikation
Filtercode: IPVH, Immobilon P PVDF-Membran | |
Elektrostatisch, hydrophob | |
IPVH | |
1 | |
PVDF | |
1,875 m x 26,5 cm |
Western Blotting, Immunblotting (Western), Dot Blot | |
Weiß | |
Glatt | |
Rolle | |
0,45 μm |