Learn More
Merck Immobilon™-FL PVDF-Membranen
Artikelnummer. p-8571008 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Bögen
1 Rolle
Format:
Blatt
Rolle
Dimensions (LxW):
10 x 10 cm (3,9 x 3,9 in.)
20 x 20 cm (7,9 x 7,9 in.)
26,5 cm x 1,875 m (10,4 in. x 6,2 ft.)
26,5 cm x 3,75 m (10,4 in. x 12,3 ft.)
7 x 8,4 cm (2,8 x 3,3 in.)
8,5 cm x 10 m (3,3 in. x 32,8 ft.)
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 16319601
Marke: Merck IPFL85R
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Immobilon-FL PVDF, 0,45 μm, 8,5 cm x 10 m Rolle
Speziell für Western Blotting und Proteinsequenzierung konzipiert. Immobilon™-FL PVDF-Transfermembranen zeichnen sich durch eine einfache Oberfläche mit 0,45 μm großen Poren und niedrigerer Hintergrund-Fluoreszenz aus als andere Membranen. Erhältlich in Quadraten zu 10 cm und 20 cm sowie als Rollen zu 3,75 m.
  • Die erste für Fluoreszenzanwendungen optimierte Transfermembran
  • Extrem niedriger Hintergrund verbessert die Empfindlichkeit aller Fluoreszenzdetektionsprotokolle
  • Kompatibel mit allen gängigen Fluoreszenzsonden bei allen Anregungs- und Emissionswellenlängen
  • Ideal für Multiplexing und Chemifluoreszenz-Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 8,5 cm
Breite (metrisch) 10 m
Beschreibung Immobilon-FL Transfermembran
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz, Chemifluoreszenz, Chromogen, Chemilumineszenz
Farbe Weiß
Menge 1 Rolle
Breite (angloamerikanisch) 32,8 ft.
Format Rolle
Material Hydrophobes Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Länge (angloamerikanisch) 3,3 in.
Porengröße 0,45 μm
Dimensions (LxW) 8,5 cm x 10 m (3,3 in. x 32,8 ft.)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
(f) Soweit nicht andere Informationen in unserem Katalog oder in der dem Produkt (den Produkten) beiliegenden Unternehmensdokumentation angegeben sind, dienen die Produkte ausschließlich Forschungszwecken und sind für keine anderen Zwecke zu verwenden, unter anderem insbesondere nicht für unerlaubte gewerbliche Zwecke, für die In-vitro-Diagnose, die Ex-vivo- oder In-vivo-Therapie oder andere Arten der Konsumierung oder der Anwendung bei Mensch oder Tier.